3-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
C2525-1G C2525-5G
TCIAC2525-1GEA 21 EUR
TCIAC2525-1G TCIAC2525-5G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 247°C
Número MDL: MFCD04039010
Núm. CAS: 175883-63-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c92c9353b83fa9570c91eb6ddd75fd836a27915e&vid=c92c9353b83fa9570c91eb6ddd75fd836a27915e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %