4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23179.03
B23179.06
B23179.03EA
68.5
EUR
B23179.03
B23179.06
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 161950-10-3
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
Melting Point: 238-242°
MDL No.: MFCD02683104
Formula:
C₇H₈BClO₂ Pto. de fusión: 238…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683104 Núm. CAS: 161950-10-3 |