Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12140.18 12140.30
12140.18EA 160 EUR
12140.18 12140.30
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12045-64-6 Molecular Formula: ZrB2 Formula Weight: 112.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 3000° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00064648
Formula: B₂Zr
Pto. de fusión: 3000 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064648
Núm. CAS: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III