Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
252568000
252561000
252568000.EA
266
EUR
252568000.
252561000.
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
Methylmagnesium chloride
Formula:
CH₃ClMg Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg) Densidad: 1,01 g/cm³ Pto. de inflamación: –17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000468 Núm. CAS: 676-58-4 EINECS: 211-629-7 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark brown Solution |
Titration with HCl | 22 to 24 % |