Ebselen
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
70530-100 70530-5 70530-50 70530-25
CAYM70530-100EA 339 EUR
CAYM70530-100 CAYM70530-5 CAYM70530-50 CAYM70530-25
Ebselen
Ebselen
Formula: C₁₃H₉NOSe
Número MDL: MFCD00210937
Núm. CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III