trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
B21742.09
B21742.18
B21742.30
B21742.09EA
59.1
EUR
B21742.09
B21742.18
B21742.30
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1197-18-8
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001466 Núm. CAS: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |