Tetrathiafulvalene 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
179410010 179412500
ACRO179410010EA 224 EUR
ACRO179410010 ACRO179412500
Tetrathiafulvalene 99+%
Tetrathiafulvalene
Formula: C₆H₄S₄
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005492
Núm. CAS: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
GC ≥99.0 %