Tetrathiafulvalene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-Bi(1,3-dithiolylidene), TTF
L19229.03
L19229.MD
L19229.03EA
170
EUR
L19229.03
L19229.MD
Tetrathiafulvalene ≥97%
Tetrathiafulvalene
Purity: 97%
CAS No.: 31366-25-3
Molecular Formula: C6H4S4
Formula Weight: 204.35
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 1617956
Merck Reference: 14,9242
MDL No.: MFCD00005492
Formula:
C₆H₄S₄ MW: 204,356 g/mol Pto. de fusión: 116…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005492 Núm. CAS: 31366-25-3 EINECS: 250-593-7 Índice Merck: 14,9242 |