Tetrathiafulvalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,2'-Bi(1,3-dithiolylidene), TTF
T0980-1G
T0980-25G
T0980-5G
TCIAT0980-1GEA
90
EUR
TCIAT0980-1G
TCIAT0980-25G
TCIAT0980-5G
Tetrathiafulvalene ≥98.0% (por GC)
Tetrathiafulvalene
Formula:
C₆H₄S₄ |
Número MDL:
MFCD00005492 Núm. CAS: 31366-25-3 EINECS: 250-593-7 Índice Merck: 14,09242 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 123.0 deg-C |