Difurfuryl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(furan-2-ylmethyl)sulphane
D3420-25G D3420-5G
TCIAD3420-25GEA 111 EUR
TCIAD3420-25G TCIAD3420-5G
Difurfuryl sulphide ≥98.0% (por GC)
Difurfuryl sulphide
Formula: C₁₀H₁₀O₂S
MW: 194,2500 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Número MDL: MFCD00010081
Núm. CAS: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&vid=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %