Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0710-25G
F0710-5G
TCIAF0710-25GEA
232
EUR
TCIAF0710-25G
TCIAF0710-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formula:
C₆H₄O₅ Pto. de fusión: 320°C |
Número MDL:
MFCD00016582 Núm. CAS: 3238-40-2 EINECS: 221-800-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |