Tetrabenzyl pyrophosphate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrabenzyl diphosphate
L09083.03 L09083.06
L09083.03EA 189 EUR
L09083.03 L09083.06
Tetrabenzyl pyrophosphate ≥98%
Tetrabenzyl pyrophosphate
Purity: 98% CAS No.: 990-91-0 Molecular Formula: C28H28O7P2 Formula Weight: 538.48 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 58-64° Beilstein Reference: 2068292 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051941
Formula: C₂₈H₂₈O₇P₂
Pto. de fusión: 58…64 °C
Número MDL: MFCD00051941
Núm. CAS: 990-91-0
UN: 3261
ADR: 8,III