5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
I0590-1G
I0590-5G
TCIAI0590-1GEA
59
EUR
TCIAI0590-1G
TCIAI0590-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₁₈BNO₂ |
Número MDL:
MFCD03789263 Núm. CAS: 269410-24-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |