5-Indoleboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
359461000 359465000 359460010
ACRO359461000EA 30.1 EUR
ACRO359461000 ACRO359465000 ACRO359460010
5-Indoleboronic acid 97%
5-Indoleboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
MW: 160.97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319013
Núm. CAS: 144104-59-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %