6-Indoleboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H53313.MD H53313.03
H53313.MDEA 99.9 EUR
H53313.MD H53313.03
6-Indoleboronic acid ≥98%
6-Indoleboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 147621-18-9 Molecular Formula: C8H8BNO2 Formula Weight: 160.97 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 177-181° MDL No.: MFCD03095176
Formula: C₈H₈BNO₂
Pto. de fusión: 177…181 °C
Número MDL: MFCD03095176
Núm. CAS: 147621-18-9