Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0952-25ML
T0952-5ML
TCIAT0952-25MLEA
199
EUR
TCIAT0952-25ML
TCIAT0952-5ML
Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (por GC)
Tetrahydropyran-2-methanol
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 187°C Pto. de inflamación: 93°C |
Número MDL:
MFCD00006624 Núm. CAS: 100-72-1 EINECS: 202-882-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |