3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,5-Tribromopyrazole
A12031.06 A12031.14
A12031.06EA 39.1 EUR
A12031.06 A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 17635-44-8 Molecular Formula: C3HBr3N2 Formula Weight: 304.78 Odour: Odourless Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 113501 MDL No.: MFCD00040248
Formula: C₃HBr₃N₂
MW: 304,78 g/mol
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040248
Núm. CAS: 17635-44-8