Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Oxathiane-2,6-dione
A13390.06 A13390.22
A13390.06EA 63 EUR
A13390.06 A13390.22
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 3261-87-8 Molecular Formula: C4H4O3S Formula Weight: 132.13 Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 112528
Formula: C₄H₄O₃S
MW: 132,13 g/mol
Pto. de fusión: 95…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051689
Núm. CAS: 3261-87-8