1,4-Thioxane 1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4-Dioxo-1,4-oxathiane
D2108-25G D2108-5G
TCIAD2108-25GEA 86 EUR
TCIAD2108-25G TCIAD2108-5G
1,4-Thioxane 1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
1,4-Thioxane 1,1-dioxide
Formula: C₄H₈O₃S
MW: 136,16 g/mol
Número MDL: MFCD00011683
Núm. CAS: 107-61-9
EINECS: 203-507-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18fe38b2f2154c7c13b57972b46f45e2eb301f9c&vid=18fe38b2f2154c7c13b57972b46f45e2eb301f9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C