Benzothiazol-2-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Hydroxybenzothiazole
B2344-25G
B2344-5G
TCIAB2344-25GEA
85
EUR
TCIAB2344-25G
TCIAB2344-5G
Benzothiazol-2-ol ≥98.0% (por GC)
Benzothiazol-2-ol
Formula:
C₇H₅NOS MW: 151,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00022868 Núm. CAS: 934-34-9 EINECS: 213-281-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 136.0 to 141.0 deg-C |