Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H31631.03
H31631.06
H31631.03EA
43.6
EUR
H31631.03
H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97%
CAS No.: 37859-42-0
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD00226293
Formula:
C₈H₇NOS Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00226293 Núm. CAS: 37859-42-0 |