5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
H27529.MD
H27529.06
H27529.03
H27529.MDEA
57.6
EUR
H27529.MD
H27529.06
H27529.03
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97%
CAS No.: 96859-34-6
Molecular Formula: C7H6N4O
Formula Weight: 162.16
Melting Point: ca 220° dec.
MDL No.: MFCD06797247
Formula:
C₇H₆N₄O Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797247 Núm. CAS: 96859-34-6 |