Cholesterol oleyl carbonate ≥70% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl (Z)-octadec-9-en-1-yl carbonate
C0691-10G
C0691-25G
TCIAC0691-10GEA
40
EUR
TCIAC0691-10G
TCIAC0691-25G
Cholesterol oleyl carbonate ≥70% (by HPLC)
Cholesterol oleyl carbonate
Formula:
C₄₆H₈₀O₃ MW: 681.125 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003634 Núm. CAS: 17110-51-9 EINECS: 241-179-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 70.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -21.0 to -25.0 deg (C=2, CHCl3) |