Cholesterol nonyl carbonate
Proveedor: TCI
B0256-1G B0256-10G
TCIAB0256-1GEA 32 EUR
TCIAB0256-1G TCIAB0256-10G
Cholesterol nonyl carbonate
Cholesterol nonyl carbonate
Formula: C₃₇H₆₄O₃
Número MDL: MFCD00059506
Núm. CAS: 15455-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8375f01215308c872a5ff2233184a14c6f0f5ab3&vid=8375f01215308c872a5ff2233184a14c6f0f5ab3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal