Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
L15728.ACEA 29.1 EUR
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) en solución acuosa
Hexafluorophosphoric acid
CAS No.: 16940-81-1 Molecular Formula: HPF6 Formula Weight: 145.97 UN No.: 1782 MDL No.: MFCD00011350
Formula: HF₆P
Densidad: 1,65
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011350
Núm. CAS: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN: 1782
ADR: 8,II