DL-Methionine sulphone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25094.03
B25094.06
B25094.03EA
41.3
EUR
B25094.03
B25094.06
DL-Methionine sulphone ≥98%
DL-Methionine sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 820-10-0
Molecular Formula: C5H11NO4S
Formula Weight: 181.21
MDL No.: MFCD00025079
Formula:
C₅H₁₁NO₄S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025079 Núm. CAS: 820-10-0 EINECS: 212-466-4 |