DL-Methionine sulphoxide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18081.06
A18081.14
A18081.06EA
57.6
EUR
A18081.06
A18081.14
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
DL-Methionine sulphoxide
Purity: 98+%
CAS No.: 62697-73-8
Molecular Formula: C5H11NO3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: ca 230° dec.
MDL No.: MFCD00002620
Formula:
C₅H₁₁NO₃S Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002620 Núm. CAS: 62697-73-8 EINECS: 263-700-7 |