N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12195.18
A12195.30
A12195.18EA
77.5
EUR
A12195.18
A12195.30
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Purity: 99%
CAS No.: 58477-85-3
Molecular Formula: C10H16N2O4
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 1712934
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₄ MW: 228,25 g/mol Pto. de fusión: 184…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008640 Núm. CAS: 58477-85-3 EINECS: 261-277-3 |