1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Proveedor: Thermo Scientific
J64865.03 J64865.06
J64865.03EA 201 EUR
J64865.03 J64865.06
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formula: C₆H₁₂N₄O₂
Pto. de fusión: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008318
Núm. CAS: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7