1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A1458-1G A1458-5G
TCIAA1458-1GEA 48 EUR
TCIAA1458-1G TCIAA1458-5G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formula: C₆H₁₂N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008318
Núm. CAS: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07fe857ae4113bee1917167c3214b6f477765804&vid=07fe857ae4113bee1917167c3214b6f477765804&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency