Allyl ethyl carbonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Allyl Ethyl Carbonate, Carbonicacidallylethylester, Carbonic acid allyl ethyl ester, Carbonic acid Allyl Ethyl Ester
C1280-25ML C1280-5ML
TCIAC1280-25MLEA 179 EUR
TCIAC1280-25ML TCIAC1280-5ML
Allyl ethyl carbonate ≥97.0% (por GC)
Allyl ethyl carbonate
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 149°C
Número MDL: MFCD00049113
Núm. CAS: 1469-70-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cab93d004cf238f1ebb6cc99184cfacde6c1c231&vid=cab93d004cf238f1ebb6cc99184cfacde6c1c231&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %