Allyl methyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Carbonic acid Allyl Methyl Ester, Allyl Methyl Carbonate
C1315-25ML C1315-5ML
TCIAC1315-25MLEA 191 EUR
TCIAC1315-25ML TCIAC1315-5ML
Allyl methyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Allyl methyl carbonate
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de inflamación: 33°C
Número MDL: MFCD00134545
Núm. CAS: 35466-83-2
EINECS: 468-750-5
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6970f90464f55cb41b05744a0ba88cc183712ec5&vid=6970f90464f55cb41b05744a0ba88cc183712ec5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %