Allyl phenyl carbonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Allyl Phenyl Carbonate, ['Carbonic acid Allyl Phenyl Ester']
A2303-25G
A2303-5G
TCIAA2303-25GEA
190
EUR
TCIAA2303-25G
TCIAA2303-5G
Allyl phenyl carbonate ≥97.0% (por GC)
Allyl phenyl carbonate
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,1846 g/mol Pto. Ebullición: 78°C |
Número MDL:
MFCD07784342 Núm. CAS: 16308-68-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |