1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11318.06
L11318.14
L11318.06EA
144
EUR
L11318.06
L11318.14
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Purity: 95%
CAS No.: 335-08-0
Molecular Formula: C4H4F3NO
Formula Weight: 139.08
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.3380
Boiling Point: 68-69°/40mm
Beilstein Reference: 1758723
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00040885
Formula:
C₄H₄F₃NO Pto. Ebullición: 68…69 °C (40 mmHg) Densidad: 1,276 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) |
Número MDL:
MFCD00040885 Núm. CAS: 335-08-0 UN: 2929 ADR: 6.1,II |