Methyl propyl disulphide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1781-25G M1781-5G
TCIAM1781-25GEA 123 EUR
TCIAM1781-25G TCIAM1781-5G
Methyl propyl disulphide ≥97.0% (por GC)
Methyl propyl disulphide
Formula: C₄H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00013400
Núm. CAS: 2179-60-4
EINECS: 218-551-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf1627c9137d8a6190595d6dde52e2b419a78428&vid=cf1627c9137d8a6190595d6dde52e2b419a78428&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %