Dodecyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3767-25G
D3767-5G
TCIAD3767-25GEA
73
EUR
TCIAD3767-25G
TCIAD3767-5G
Dodecyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Dodecyl methyl sulphide
Formula:
C₁₃H₂₈S MW: 216,41 g/mol Pto. Ebullición: 110°C Pto. de fusión: -2°C |
Número MDL:
MFCD00015073 Núm. CAS: 3698-89-3 EINECS: 223-028-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |