Divinyl sulphone ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
L12827.09
L12827.18
L12827.09EA
66
EUR
L12827.09
L12827.18
Divinyl sulphone ≥97% estabilizado
Divinyl sulphone
Stabilized with 0.05% hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 77-77-0
Molecular Formula: C4H6O2S
Formula Weight: 118.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4760
Melting Point: ca -26°
Boiling Point: 233-234°
Beilstein Reference: 1071329
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00008623
Formula:
C₄H₆O₂S Pto. Ebullición: 233…234 °C Pto. de fusión: ∼–26 °C Densidad: 1,177 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008623 Núm. CAS: 77-77-0 EINECS: 201-057-6 UN: 2927 ADR: 6.1,I |