2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
313100010 313100050
ACRO313100010EA 43 EUR
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formula: C₄H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 86 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042424
Núm. CAS: 381-98-6
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %