2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22443.03
B22443.06
B22443.14
B22443.03EA
46.4
EUR
B22443.03
B22443.06
B22443.14
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 381-98-6
Molecular Formula: C4H3F3O2
Formula Weight: 140.06
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 49-51°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042424
Formula:
C₄H₃F₃O₂ Pto. de fusión: 49…51 °C Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042424 Núm. CAS: 381-98-6 UN: 3261 ADR: 8,III |