2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
T1512-25G T1512-5G
TCIAT1512-25GEA 244 EUR
TCIAT1512-25G TCIAT1512-5G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formula: C₄H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 148°C
Número MDL: MFCD00042424
Núm. CAS: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64a0ef59900d83bb3593d5c6f0469bf8dfc92fba&vid=64a0ef59900d83bb3593d5c6f0469bf8dfc92fba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C