(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1528-25ML
B1528-5ML
TCIAB1528-25MLEA
91
EUR
TCIAB1528-25ML
TCIAB1528-5ML
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formula:
C₁₅H₁₇N Pto. de inflamación: 158°C |
Número MDL:
MFCD00015010 Núm. CAS: 38235-77-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +38.0 to +42.0 deg (neat) |