(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
S-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
L19299.06
L19299.14
L19299.06EA
41.5
EUR
L19299.06
L19299.14
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Purity: 99%
CAS No.: 17480-69-2
Molecular Formula: C15H17N
Formula Weight: 211.31
Flash Point:
Formula:
C₁₅H₁₇N MW: 211,31 g/mol Pto. Ebullición: 171 °C (15 mmHg) Densidad: 1,010 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066325 Núm. CAS: 17480-69-2 |