3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
367570010 367570050
ACRO367570010EA 39.1 EUR
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₄
Pto. de fusión: 206…211 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411930
Núm. CAS: 269409-73-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %