4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
366390010
366390050
ACRO366390010EA
39
EUR
ACRO366390010
ACRO366390050
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₇BO₄ Pto. de fusión: 227…232 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01863710 Núm. CAS: 180516-87-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 227 to 232 °C |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |