2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H25867.06 H25867.03
H25867.06EA 112 EUR
H25867.06 H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 380430-53-5 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD02179453
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179453
Núm. CAS: 380430-53-5