2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
E0877-1G E0877-5G
TCIAE0877-1GEA 18 EUR
TCIAE0877-1G TCIAE0877-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 138°C
Número MDL: MFCD02179453
Núm. CAS: 380430-53-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d631702da561cd1ddca394e929c31680e2e3b4f&vid=5d631702da561cd1ddca394e929c31680e2e3b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 110.5 %