3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
H26615.03 H26615.06
H26615.03EA 73.7 EUR
H26615.03 H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 4334-87-6 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 135-139° MDL No.: MFCD02179444
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 135…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179444
Núm. CAS: 4334-87-6