3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0848-1G
E0848-5G
TCIAE0848-1GEA
22
EUR
TCIAE0848-1G
TCIAE0848-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BO₄ Pto. de fusión: 138°C |
Número MDL:
MFCD02179444 Núm. CAS: 4334-87-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |