4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
367790010 367790050 367790250
ACRO367790010EA 65.4 EUR
ACRO367790010 ACRO367790050 ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Pto. de fusión: 184…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179441
Núm. CAS: 4334-88-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %