4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
E0868-1G E0868-5G
TCIAE0868-1GEA 39 EUR
TCIAE0868-1G TCIAE0868-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 160°C
Número MDL: MFCD02179441
Núm. CAS: 4334-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d7ee063fed3e6148eb2455a3861a295d2bbf4a&vid=08d7ee063fed3e6148eb2455a3861a295d2bbf4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %